Stampa…
Oro soluzione, 10000 mg/L Au in 20% acido cloridrico (da Au) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14392.AD 14392.AE 14392.AP
14392.ADEA 382 EUR
14392.AD 14392.AE 14392.AP
Oro soluzione, 10000 mg/L Au in 20% acido cloridrico (da Au) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di oro
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certificazioni: Tracciabile NIST