Stampa…
Gallio 1000 mg/L Ga in 5% acido nitrico with acido cloridrico (max. 1%) (da Ga) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88066.AE 88066.AP
88066.AEEA 49.7 EUR
88066.AE 88066.AP
Gallio 1000 mg/L Ga in 5% acido nitrico with acido cloridrico (max. 1%) (da Ga) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di gallio
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Certificazioni: Tracciabile NIST