Stampa…
Gallio 10000 mg/L Ga in 5% acido nitrico with acido cloridrico (max. 1%) (da Ga) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14427.AD 14427.AE 14427.AP
14427.ADEA 103 EUR
14427.AD 14427.AE 14427.AP
Gallio 10000 mg/L Ga in 5% acido nitrico with acido cloridrico (max. 1%) (da Ga) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di gallio
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Certificazioni: Tracciabile NIST