Cobalto soluzione standard, 1000 mg/L Co in 5% acido nitrico (da Co) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Certificazioni: Tracciabile NIST