Stampa…
Cobalto soluzione standard, 1000 mg/L Co in 5% acido nitrico (da Co) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13828.AD 13828.AE 13828.AP
13828.ADEA 51.5 EUR
13828.AD 13828.AE 13828.AP
Cobalto soluzione standard, 1000 mg/L Co in 5% acido nitrico (da Co) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di cobalto
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Certificazioni: Tracciabile NIST
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
N. MDL MFCD00010935