Cobalto soluzione standard, 10000 mg/L Co in 5% acido nitrico (da Co) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
14390.AD
14390.AE
14390.AP
14390.ADEA
88.8
EUR
14390.AD
14390.AE
14390.AP
Cobalto soluzione standard, 10000 mg/L Co in 5% acido nitrico (da Co) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di cobalto
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Certificazioni: Tracciabile NIST