Stampa…
Cerio 1000 mg/L Ce in 5% acido nitrico (da Ce) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
30520.AE 30520.AP
30520.AEEA 45.9 EUR
30520.AE 30520.AP
Cerio 1000 mg/L Ce in 5% acido nitrico (da Ce) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di cerio
Molecular Formula: Ce in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010924
Certificazioni: Tracciabile NIST