Stampa…
Cerio 1000 mg/L Ce in 5% acido nitrico (da Ce) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13815.AD 13815.AE
13815.ADEA 51.1 EUR
13815.AD 13815.AE
Cerio 1000 mg/L Ce in 5% acido nitrico (da Ce) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di cerio
Molecular Formula: Ce in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010924
Certificazioni: Tracciabile NIST