Stampa…
Cerio 10000 mg/L Ce in 5% acido nitrico (da Ce) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14371.AD 14371.AE 14371.AP
14371.ADEA 83.8 EUR
14371.AD 14371.AE 14371.AP
Cerio 10000 mg/L Ce in 5% acido nitrico (da Ce) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di cerio
Molecular Formula: Ce in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010924
Certificazioni: Tracciabile NIST