Phthaloyl dichloride ≥94%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Phthaloyl chloride, o-Phthaloyl dichloride
Purity: 94%
CAS No.: 88-95-9
Molecular Formula: C8H4Cl2O2
Formula Weight: 203.03
Flash Point: 151°(304°F)
Refractive Index: 1.5680
Melting Point: 12°
Boiling Point: 276°
Beilstein Reference: 608200
Merck Reference: 14,7375
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000666
Formula:
C₈H₄Cl₂O₂ Peso molecolare: 203,02 g/mol Punto di ebollizione: 276 °C Punto di fusione: 12 °C Densità: 1,409 Flash Pt: 151 °C (304 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000666 CAS Number: 88-95-9 EINECS: 201-869-0 UN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 14,7375 |