Stampa…
Cloruro di idrogeno 2 M in diethyl ether
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Acido cloridrico
H26914.AE H26914.AP
H26914.AEEA 86.4 EUR
H26914.AE H26914.AP
Cloruro di idrogeno 2 M in diethyl ether
Cloruro di idrogeno
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -40°(-40°F) MDL No.: MFCD00011324
Formula: HCl
Peso molecolare: 36,46 g/mol
Densità: 0,747
Flash Pt: –40 °C (–40 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,I