Cloruro di idrogeno 2 N in diethyl ether, AcroSeal®, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acido cloridrico
368471000
368478000
368471000.EA
115
EUR
368471000.
368478000.
Cloruro di idrogeno 2 N in diethyl ether, AcroSeal®, puro
Cloruro di idrogeno
Formula:
HCl Peso molecolare: 36.46 g/mol Densità: 0.74 g/cm³ Flash Pt: –40 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS Number: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3 I |
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 1.90 to 2.20 N |