Cloruro di idrogeno 1 M in diethyl ether
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acido cloridrico
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -40°(-40°F)
Refractive Index: 1.3535
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00011324
Formula:
HCl Peso molecolare: 36.46 g/mol Densità: 0.731 Flash Pt: –40 °C (–40 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS Number: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3 I |