Argento 1000 mg/L Ag in 5% acido nitrico (da Ag) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Certificazioni: Tracciabile NIST