Argento 10000 mg/L Ag in 5% acido nitrico (da Ag) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
14418.AE
14418.AD
14418.AP
14418.AEEA
158
EUR
14418.AE
14418.AD
14418.AP
Argento 10000 mg/L Ag in 5% acido nitrico (da Ag) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di argento
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Certificazioni: Tracciabile NIST