Magnesio 1000 mg/L Mg in 5% acido nitrico (da Mg) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Mg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308
Certificazioni: Tracciabile NIST