Magnesio 10000 mg/L Mg in 5% acido nitrico (da Mg) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
14430.AE
14430.AP
14430.AD
14430.AEEA
122
EUR
14430.AE
14430.AP
14430.AD
Magnesio 10000 mg/L Mg in 5% acido nitrico (da Mg) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di magnesio
Molecular Formula: Mg In 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308
Certificazioni: Tracciabile NIST