Stampa…
Cromo 1000 mg/L Cr in 5% acido nitrico (da Cr(NO₃)₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
38728.AD 38728.AE 38728.AP
38728.ADEA 70 EUR
38728.AD 38728.AE 38728.AP
Cromo 1000 mg/L Cr in 5% acido nitrico (da Cr(NO₃)₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di cromo
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certificazioni: Tracciabile NIST