Stampa…
Cromo 10000 mg/L Cr in 5% acido nitrico (da Cr(NO₃)₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
38722.AE 38722.AD 38722.AP
38722.AEEA 155 EUR
38722.AE 38722.AD 38722.AP
Cromo 10000 mg/L Cr in 5% acido nitrico (da Cr(NO₃)₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di cromo
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010944
Certificazioni: Tracciabile NIST