Stampa…
Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) (v/v) per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
X205-450MLEA 115 EUR
X205-450ML X205-950ML
Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) (v/v) per biotecnologie
Chloroform : isoamyl alcohol
Una soluzione premiscelata di 24 parti di cloroformio alcol isoamilico. Combinato con fenolo (1:1) per procedure di purificazione dell'acido nucleico.
Formula: CHCl₃,C₅H₁₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
UN: 1888
ADR: 6.1 III
Visualizza i codici
Gravità specifica (20 °C) 1.446 - 1.463 g/ml
Contenuto d'acqua (KF) 0.1%