Stampa…
Manganese soluzione standard, 1000 mg/L Mn in 5% acido nitrico (da Mn) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88078.AE 88078.AP
88078.AEEA 39.6 EUR
88078.AE 88078.AP
Manganese soluzione standard, 1000 mg/L Mn in 5% acido nitrico (da Mn) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di manganese
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Certificazioni: Tracciabile NIST