Stampa…
Manganese soluzione standard, 10000 mg/L Mn in 5% acido nitrico (da Mn) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
14413.AD 14413.AE 14413.AP
14413.ADEA 84 EUR
14413.AD 14413.AE 14413.AP
Manganese soluzione standard, 10000 mg/L Mn in 5% acido nitrico (da Mn) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di manganese
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Certificazioni: Tracciabile NIST