Stampa…
Gadolinio soluzione standard, 1000 mg/L Gd in 5% acido nitrico (da Gd₂O₃) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88065.AE 88065.AP
88065.AEEA 44.8 EUR
88065.AE 88065.AP
Gadolinio soluzione standard, 1000 mg/L Gd in 5% acido nitrico (da Gd₂O₃) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di gadolinio
Molecular Formula: Gd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011022
Certificazioni: Tracciabile NIST