Stampa…
Disprosio soluzione standard, 1000 mg/L Dy in 5% acido nitrico (da Dy₂O₃) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Scientific
88062.AE 88062.AP
88062.AEEA 39.1 EUR
88062.AE 88062.AP
Disprosio soluzione standard, 1000 mg/L Dy in 5% acido nitrico (da Dy₂O₃) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di disprosio
Molecular Formula: Dy₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010982
Certificazioni: Tracciabile NIST