Stampa…
Disprosio soluzione standard, 1000 mg/L Dy in 5% acido nitrico (da Dy₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13838.AD 13838.AE 13838.AP
13838.ADEA 76.3 EUR
13838.AD 13838.AE 13838.AP
Disprosio soluzione standard, 1000 mg/L Dy in 5% acido nitrico (da Dy₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di disprosio
Molecular Formula: Dy₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010982
Certificazioni: Tracciabile NIST