Stampa…
Disprosio soluzione standard, 10000 mg/L Dy in 5% acido nitrico (da Dy₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14426.AD 14426.AE 14426.AP
14426.ADEA 102 EUR
14426.AD 14426.AE 14426.AP
Disprosio soluzione standard, 10000 mg/L Dy in 5% acido nitrico (da Dy₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di disprosio
Molecular Formula: Dy₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010982
Certificazioni: Tracciabile NIST