Stampa…
Cesio soluzione standard, 1000 mg/L Cs in 5% acido nitrico (da Cs₂CO₃) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88058.AE 88058.AP
88058.AEEA 47.5 EUR
88058.AE 88058.AP
Cesio soluzione standard, 1000 mg/L Cs in 5% acido nitrico (da Cs₂CO₃) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di cesio
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Certificazioni: Tracciabile NIST