Stampa…
Cesio soluzione standard, 1000 mg/L Cs in 5% acido nitrico (da Cs₂CO₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13825.AD 13825.AE 13825.AP
13825.ADEA 68.6 EUR
13825.AD 13825.AE 13825.AP
Cesio soluzione standard, 1000 mg/L Cs in 5% acido nitrico (da Cs₂CO₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di cesio
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Certificazioni: Tracciabile NIST