Europium(III) sulphate octahydrate ≥99.9%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 10031-55-7
Molecular Formula: Eu2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 736.23 (592.10anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00149704
Formula:
Eu₂O₁₂S₃·8H₂O Peso molecolare: 736.23 Punto di fusione: 375 °C (-8H₂O) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149703 CAS Number: 10031-55-7 EINECS: 236-903-3 |