Stampa…
2-Methylindol-3-ylacetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Methylindole-3-acetic acid
L19071.03 L19071.06
L19071.03EA 32.9 EUR
L19071.03 L19071.06
2-Methylindol-3-ylacetic acid ≥98%
2-Methylindol-3-ylacetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1912-43-2 Molecular Formula: C11H11NO2 Formula Weight: 189.22 Melting Point: 198-204° dec. Beilstein Reference: 152701
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Peso molecolare: 189,21 g/mol
Punto di fusione: 198…204 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075006
CAS Number: 1912-43-2