Stampa…
Malonyl dichloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
125280250 125281000
ACRO125280250EA 80.2 EUR
ACRO125280250 ACRO125281000
Malonyl dichloride 97%
Malonyl dichloride
Formula: C₃H₂Cl₂O₂
Peso molecolare: 140,95 g/mol
Punto di ebollizione: 47 °C (15 mmHg)
Densità: 1,45 g/cm³
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000735
CAS Number: 1663-67-8
EINECS: 216-772-9
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Conductivity ≤1 µS/cm