Stampa…
4-Butoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Butoxyphenyl)boronic acid, 4-n-Butoxyphenylboronic acid
H52865.03 H52865.06
H52865.03EA 35.2 EUR
H52865.03 H52865.06
4-Butoxyphenylboronic acid ≥98%
4-Butoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 105365-51-3 Molecular Formula: C10H15BO3 Formula Weight: 194.04 Melting Point: 102-104° MDL No.: MFCD03427054
Formula: C₁₀H₁₅BO₃
Peso molecolare: 194,04 g/mol
Punto di fusione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427054
CAS Number: 105365-51-3