Stampa…
2-(Propyloxy)ethanol 98%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethylene glycol monopropyl ether, 2-Propoxyethanol, Propyl glycol
418400010 418400050 418400000
ACRO418400010EA 63.2 EUR
ACRO418400010 ACRO418400050 418400000.
2-(Propyloxy)ethanol 98%, puro
2-(Propyloxy)ethanol
Formula: C₅H₁₂O₂
Peso molecolare: 104,15 g/mol
Punto di fusione: –70 °C
Flash Pt: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00072645
CAS Number: 2807-30-9
EINECS: 220-548-6
UN: 1986
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %