Isopropylmalonic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 601-79-6
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Melting Point: 88-90°
Beilstein Reference: 1723234
Formula:
C₆H₁₀O₄ Punto di fusione: 88…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00021717 CAS Number: 601-79-6 EINECS: 210-008-8 |