Stampa…
Dichloro(chloromethyl)methylsilane 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
313370250 313371000
ACRO313370250EA 33.9 EUR
ACRO313370250 ACRO313371000
Dichloro(chloromethyl)methylsilane 95%
Dichloro(chloromethyl)methylsilane
Formula: C₂H₅Cl₃Si
Peso molecolare: 163,51 g/mol
Punto di ebollizione: 121…122 °C
Densità: 1,26 g/cm³
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000874
CAS Number: 1558-33-4
EINECS: 216-319-5
UN: 2986
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %