(4-Bromophenyl)acetone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
4-Bromophenylacetone
A19028.14
A19028.06
A19028.14EA
240
EUR
A19028.14
A19028.06
(4-Bromophenyl)acetone ≥98%
(4-Bromophenyl)acetone
Purity: 98%
CAS No.: 6186-22-7
Molecular Formula: C9H9BrO
Formula Weight: 213.07
MDL No.: MFCD00210401
Formula:
C₉H₉BrO Peso molecolare: 213,07 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00210401 CAS Number: 6186-22-7 |