Stampa…
(2-Bromophenyl)acetone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(2-Bromophenyl)propan-2-one
350590010 350590050
ACRO350590010EA 28.7 EUR
ACRO350590010 ACRO350590050
(2-Bromophenyl)acetone 99%
(2-Bromophenyl)acetone
Formula: C₉H₉BrO
Peso molecolare: 213,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03410431
CAS Number: 21906-31-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5575 to 1.5595 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %