Stampa…

2-Chloro-5-fluoropyrimidine ≥97%

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

H55055.03 H55055.06
H55055.03EA 71.7 EUR
H55055.03 H55055.06
2-Chloro-5-fluoropyrimidine ≥97%
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formula: C₄H₂ClFN₂
Peso molecolare: 132,52 g/mol
Densità: 1,073
Flash Pt: 65 °C (149 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788197
CAS Number: 62802-42-0
UN: 3267
ADR: 8,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR