2,5-Dibromohydroquinone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 14753-51-6
Molecular Formula: C6H4Br2O2
Formula Weight: 267.90
Melting Point: 191-194°
MDL No.: MFCD00192664
Formula:
C₆H₄Br₂O₂ Punto di fusione: 191…194 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00192664 CAS Number: 14753-51-6 |