Stampa…
Titanio tetracloruro 1 M in dichloromethane
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tetracloruro di titanio, Titanio (IV) cloruro
H31830.AE H31830.AP
H31830.AEEA 50.6 EUR
H31830.AE H31830.AP
Titanio tetracloruro 1 M in dichloromethane
Titanio tetracloruro
CAS No.: 7550-45-0 Molecular Formula: Cl4Ti Formula Weight: 189.69 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011267
Formula: Cl₄Ti
Peso molecolare: 189,69 g/mol
Densità: 1,365
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011267
CAS Number: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 2922
ADR: 8,III