Stampa…
Ossalil cloruro 2 M in dichloromethane
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Oxalyl chloride
H31617.AE H31617.AP
H31617.AEEA 47.9 EUR
H31617.AE H31617.AP
Ossalil cloruro 2 M in dichloromethane
Ossalil cloruro
CAS No.: 79-37-8 Molecular Formula: C2Cl2O2 Formula Weight: 126.93 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00000704
Formula: C₂Cl₂O₂
Peso molecolare: 126,93 g/mol
Densità: 1,335
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000704
CAS Number: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 2922
ADR: 8,II