Stampa…
Iodio monocloruro 1 M in dichloromethane
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Iodochloride
H31938.AE H31938.AP
H31938.AEEA 61.7 EUR
H31938.AE H31938.AP
Iodio monocloruro 1 M in dichloromethane
Iodio monocloruro
CAS No.: 7790-99-0 Molecular Formula: ClI Formula Weight: 162.36 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011354
Formula: ClI
Peso molecolare: 162,36 g/mol
Densità: 1,420
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011354
CAS Number: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 2922
ADR: 8,III