Stampa…
2,6-Di-tert-butylpyridine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D1804-25G D1804-5G
TCIAD1804-25GEA 356 EUR
TCIAD1804-25G TCIAD1804-5G
2,6-Di-tert-butylpyridine ≥97.0% (by GC)
2,6-Di-tert-butylpyridine
Formula: C₁₃H₂₁N
Peso molecolare: 191,32 g/mol
Punto di ebollizione: 101°C
Punto di fusione: 2°C
Densità: 0,852 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 71°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006306
CAS Number: 585-48-8
EINECS: 209-557-6
Merck Index: 14,03036
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=862672e615c23030ce90fdfde5bceb0c4fa029d6&vid=862672e615c23030ce90fdfde5bceb0c4fa029d6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %