1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 2170-06-1
Molecular Formula: C11H14Si
Formula Weight: 174.32
Flash Point: 74°(165°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.886
Refractive Index: 1.5280
Appearance: Colourless
Boiling Point: 87-88°/9mm
Beilstein Reference: 3088678
MDL No.: MFCD00054860
Formula:
C₁₁H₁₄Si Punto di ebollizione: 87…88 °C (9 mmHg) Densità: 0,886 Flash Pt: 74 °C (165 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00054860 CAS Number: 2170-06-1 |