Stampa…
6-Fluoronicotinic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H55147.MD H55147.03
H55147.MDEA 47.9 EUR
H55147.MD H55147.03
6-Fluoronicotinic acid ≥97%
6-Fluoronicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 403-45-2 Molecular Formula: C6H4FNO2 Formula Weight: 141.10 Melting Point: 144-148° MDL No.: MFCD01859863
Formula: C₆H₄FNO₂
Punto di fusione: 144…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01859863
CAS Number: 403-45-2