Sodio idrogeno solfito ≥58,5%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fornitore: Avantor Performance Materials
|
Pericolo
|
7448-12EA
56.9
EUR
7448-12
7448-20
Sodio idrogeno solfito ≥58,5%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Sodio idrogeno solfito
Formula:
HNaO₃S Punto di fusione: 300 °C Densità: 2,476 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00167602 CAS Number: 7631-90-5 EINECS: 231-548-0 UN: 2693 ADR: 8,III Merck Index: 12,08731 |
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
ACS - Assay (as SO₂) | ≥58.5 % |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.005 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.02 % |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
ACS - Iron (Fe) | ≤0.002 % |