Potassio idrogeno carbonato, per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms:
Potassio bicarbonato
0889-1KGEA
174
EUR
0889-1KG
0889-500G
Potassio idrogeno carbonato, per analisi
Potassio idrogeno carbonato
Formula:
KHCO₃ Peso molecolare: 100,12 g/mol Punto di fusione: 292 °C Densità: 2,17 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011402 CAS Number: 298-14-6 EINECS: 206-059-0 Merck Index: 13,07691 |