2-Chloro-5-formylpyridine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
H55550.03
H55550.06
H55550.03EA
99.4
EUR
H55550.03
H55550.06
2-Chloro-5-formylpyridine 96%
2-Chloro-5-formylpyridine
Purity: 96%
CAS No.: 23100-12-1
Molecular Formula: C6H4ClNO
Formula Weight: 141.56
Melting Point: 77-81°
MDL No.: MFCD03095223
Formula:
C₆H₄ClNO Peso molecolare: 141,56 g/mol Punto di fusione: 77…81 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095223 CAS Number: 23100-12-1 |