Stampa…
6-Bromoquinoline ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H55111.03 H55111.06
H55111.03EA 41.6 EUR
H55111.03 H55111.06
6-Bromoquinoline ≥97%
6-Bromoquinoline
Purity: 97% CAS No.: 5332-25-2 Molecular Formula: C9H6BrN Formula Weight: 208.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6630 Melting Point: 24° MDL No.: MFCD00024023
Formula: C₉H₆BrN
Punto di fusione: 24 °C
Densità: 1,538
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024023
CAS Number: 5332-25-2
EINECS: 226-238-7