3-Benzyloxyaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H55708.06
H55708.14
H55708.06EA
72.5
EUR
H55708.06
H55708.14
3-Benzyloxyaniline ≥98%
3-Benzyloxyaniline
Purity: 98%
CAS No.: 1484-26-0
Molecular Formula: C13H13NO
Formula Weight: 199.25
Physical Form: Solid
Appearance: Pale brown
Melting Point: 63-67°
MDL No.: MFCD00007784
Formula:
C₁₃H₁₃NO Peso molecolare: 199,25 g/mol Punto di fusione: 63…67 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007784 CAS Number: 1484-26-0 EINECS: 216-056-6 |